52131
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate lithium salt
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
MEP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=P(O)(O)OC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO.C
InChI
1S/C5H13O7P/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5+/m1/s1
Clé InChI
XMWHRVNVKDKBRG-UHNVWZDZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable