49667
4-(Maleinimido)phenyl isocyanate
purum, ≥97.0% (CHN)
Synonyme(s) :
N-(4-Isocyanatophenyl)maleimide, PMPI
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (CHN)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
120-125 °C
Groupe fonctionnel
maleimide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
Clé InChI
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves