129585
Maleimide
99%
Synonyme(s) :
2,5-Pyrroledione
About This Item
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
91-93 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
maleimide
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
Clé InChI
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Maleimide is used as a dienophile in Diels Alder reaction for the synthesis of macromolecules.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges