27668
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
Synonyme(s) :
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
About This Item
Produits recommandés
product name
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
Clé InChI
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable