Principaux documents
27667
Sigma-Aldrich
Collagenase Chromophore-Substrate
chromogenic, powder or crystals
Synonyme(s) :
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg-OH dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H52N10O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
812.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Collagenase Chromophore-Substrate, for use at 320 nm
Description
for quantitative collagenase determination
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(=O)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C38H52N10O8.2H2O/c1-24(2)21-29(33(50)42-22-32(49)47-19-7-12-30(47)34(51)43-28(36(53)54)11-6-18-41-37(39)40)44-35(52)31-13-8-20-48(31)38(55)56-23-25-14-16-27(17-15-25)46-45-26-9-4-3-5-10-26;;/h3-5,9-10,14-17,24,28-31H,6-8,11-13,18-23H2,1-2H3,(H,42,50)(H,43,51)(H,44,52)(H,53,54)(H4,39,40,41);2*1H2/b46-45+;;/t28-,29+,30+,31+;;/m1../s1
Clé InChI
PZUVBRODNGRBBH-UHGWVMIQSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Collagenase chromophore-substrate is specifically cleaved by collagenase between the leucine and glycine residues. Digestion of the colored hydrophilic substrate leads to the colored fragment PAZ-Pro-Leu-OH (II) and the colorless tripeptide H-GJy-Pro-D-Arg-OH (III).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable