21061
Carbonate de calcium
BioUltra, precipitated, ≥99.0% (KT)
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (KT)
Forme
powder
Qualité
precipitated
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Perte
≤0.5% loss on drying, 110 °C
Solubilité
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1000 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤500 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.09
λ: 280 nm Amax: ≤0.06
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable