15721
Polydatin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Piceid, Reservatrol-3-β-mono-D-glucoside, Resveratrol 3-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]1/D -66.0±2.0° in ethanol
Composition
carbon, 60.5-62.5%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable