122-20 is provided ready to use at a concentration of 50ug/mL. No additional dilution is recommended unless required by your application.
122-20
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 0.05 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Rat Tail Collagen Coating Solution (20 ML), Type I, 50 μg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Durée de conservation
6 mo.
Conditionnement
pkg of 20 mL
Concentration
50 μg/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rat ... Col1a1(29393)
Description générale
This collagen solution is prepared in 0.02 M Acetic Acid at 50 ug/ml and sterile filtered.
Application
Notes préparatoires
- For a T-25 flask, use 125 ug (2.5 ml) of the solution.
- For each well of a 24-well plate, use 10.5 ug (210 ul) of the solution.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Need to dilute with acetic acid or we can use directly