Principaux documents
04076
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6-TNS-Cl, 6-(4-Methylanilino)naphthalene-2-sulfonylchloride, 6-[(4-methylphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonylchloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.82
Beilstein:
6521872
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Essai
≥98.0% (HPLC)
Solubilité
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 381 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
Clé InChI
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride is a fluorescent, hydrophobic probe utilized for labeling peptides to monitor conformational changes of a molecular assembly by measuring alterations in fluorescence intensity .
Remarque sur l'analyse
Emmax: none
do not dissolve in DMSO
Autres remarques
Probe for determining the polarity in biological matrices
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.