655104
Hydroxyde de sodium
reagent grade, 97%, powder
Synonyme(s) :
"Soude caustique"
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Essai
97%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
318 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A reagent in the gold-catalyzed selective oxidation of glycerol to glyceric acid.
- A catalyst for the cross-dehydrogenative coupling of alcohols and hydrosilanes to synthesize silyl ethers.
- A base in the Sonogashira-type coupling of aryl halides and alkynes to synthesize ynones.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable