534064
Acétone
histological grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Impuretés
<0.5% water
Résidus d'évap.
<0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
histology
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.
- As a starting material to synthesize methyl methacrylate.
- 1-isopropylidene-2-methylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-hydroxyethylhydrazine
- 1-isopropylidene-2-formylhydrazine
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup