Documents
A1888
Sigma-Aldrich
2,2′-azino-bis(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) diammonium salt
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Synonyme(s) :
2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonate) de diammonium, AzBTS-(NH4)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24N6O6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.68
Numéro Beilstein :
7329461
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
2,2′-azino-bis(acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
Clé InChI
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Description générale
L'acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) ou ABTS est un composé chimique soluble dans l'eau qui est utilisé comme substrat chromogène :
  • associé au peroxyde d'hydrogène pour réagir avec les peroxydases (p. ex., la peroxydase de raifort) ;
  • associé à la laccase ou la bilirubine oxydase.
L'ABTS est surtout utilisé dans les techniques ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
Une réaction de l'ABTS avec une peroxydase en présence de peroxyde d'hydrogène donne un produit final soluble de couleur verte qui peut être mesuré par spectrophotométrie à 405 nm. La réaction peut être arrêtée par l'ajout de dodécylsulfate de sodium (SDS) à 1 %.††† Le sel de diammonium de l'acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) (ABTS) est sensible à la lumière.
Application
  • Le sel de diammonium de l'acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) est utilisé comme substrat dans les tests ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay).
  • L'ABTS est énormément utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour mesurer le pouvoir antioxydant de différents aliments.
  • L'ABTS est également utilisé pour surveiller la concentration en glucose de différentes solutions, dont le sérum sanguin.
  • Il est recommandé pour les protocoles ELISA (sur micropuits), mais pas pour les techniques à membrane. Étant donné qu'il s'oxyde moins facilement que les substrats TMB et OPD, l'ABTS est moins sensible dans les techniques ELISA. L'ABTS présente donc des avantages par rapport à la TMB et à l'OPD en cas de bruit de fond important.
L'acide 2,2′-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) est un substrat de la peroxydase qui peut être utilisé dans les protocoles ELISA. Il permet d'obtenir un produit final de couleur verte soluble, mesurable par spectrophotométrie à 405 nm. La réaction peut être arrêtée par l'ajout de dodécylsulfate de sodium (SDS) à 1 %. Ce substrat est recommandé pour les protocoles ELISA (micropuits) ; il n'est pas recommandé pour les techniques à membrane.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Crowther JR
ELISA: Theory and Practice (1995)
Evaluation of ELISA with ABTS, 2-2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), as the substrate of peroxidase and its application to the diagnosis of schistosomiasis.
Matsuda H et al.
The Japanese Journal of Experimental Medicine, 54, 131-131 (1984)
Structure-based mutagenesis of herpes simplex virus glycoprotein D defines three critical regions at the gD-HveA/HVEM binding interface.
Connolly SA et al.
Journal of Virology, 77, 8127-8127 (2003)
Expression of glucocorticoid resistance following social stress requires a second signal.
Avitsur R et al.
Journal of Leukocyte Biology, 74, 507-507 (2003)
A simple, specific, and highly sensitive blocking enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to bovine herpesvirus 1.
Kramps JA et al.
Journal of Clinical Microbiology, 32, 2175-2175 (1994)
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.