Principaux documents
499145
Sigma-Aldrich
Ammoniac solution
7 N in methanol
About This Item
Formule linéaire :
NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
17.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Forme
liquid
Concentration
6.5-7.5 M (by NaOH, titration)
7 N in methanol
Impuretés
≤0.1% water (Karl Fischer)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'ammoniaque est généralement utilisée comme agent tampon ou ajusteur de pH dans diverses formes liquides. Elle sert également de base dans certaines réactions chimiques.
Application
Cette solution d'ammoniaque (ammoniaque méthanolique 7N) peut être utilisée dans la synthèse :      
  • de sels d'halogénure d'hydrogène d'amines primaires à partir des halogénures correspondants en présence d'un rayonnement micro-onde.      
  • de N-alkylbis(3-aminopropyl)amines par hydrogénation catalysée par du nickel de Raney de N-alkylbis(cyanoéthyl)amines.
  • de 2-quinoxalinecarboxamide par ammonolyse de 2-méthoxycarbonylquinoxaline.
Une solution d'ammoniac (ammoniac méthanolique 7N) peut être utilisée dans la préparation des trioxolanes. Elle peut également être utilisée dans la préparation de sels d'halogénure d'hydrogène (HX) d'amines primaires sous irradiation par micro-ondes.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Weak base dispiro-1,2,4-trioxolanes: potent antimalarial ozonides.
Tang Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(5), 1260-1265 (2007)
Microwave-assisted synthesis of primary amine HX salts from halides and 7M ammonia in methanol.
Saulnier MG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(2), 397-399 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Ledgard J.
The Preparatory Manual of Explosives., 41-41 (2007)
Patricia A Wright et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 184(3), 231-240 (2012-08-23)
In this review we pose the following seven questions related to ammonia and fish that represent gaps in our knowledge. 1. How is ammonia excretion linked to sodium uptake in freshwater fish? 2. How much does branchial ammonia excretion in