Documents
1.05432
Supelco
Ammonia solution
25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydroxyde d’ammonium solution, Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Numéro Beilstein :
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Solution d'ammoniaque à 25 %, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
483 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
Point d'ébullition
37.7 °C/1013 hPa
Pf
-57.5 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La solution d'ammoniaque à 25 % (produit de qualité EMSURE®) est utilisée dans des analyses réglementées et des applications de laboratoire hautement exigeantes. Il offre une qualité premium et un éventail exclusif de spécifications pour une meilleure maitrise des conditions d'analyses et l'élimination des incertitudes. Les produits de qualité EMSURE® sont conformes à toutes les réglementations internationales et peuvent être utilisés dans diverses applications.
Application
La solution d'ammoniaque à 25 % peut être utilisée :
  • comme régulateur du pH pour assurer des conditions basiques bénéfiques.
  • pour mesurer précisément les chlorures dans le sérum humain.
Caractéristiques et avantages
  • Spécifications les plus complètes au monde
  • Jusqu'à 70 paramètres testés
  • Pureté extraordinaire
  • Valeurslimites très basses
  • Plus grande précision et meilleur contrôle des analyses
  • Optimisé pour des analyses très critiques et exigeantes
  • Idéalpour le développement de méthodes
  • Pasd'interférence ni de contamination due à des impuretés inconnues
Conditionnement
Pour des raisons de qualité et de sécurité, la solution d'ammoniaque ne sera plus conditionnée dans des flacons de verre, mais uniquement dans des flacons de PEHD.
Veuillez noter les remplacements suivants :
1054321000 (flacon de verre de 1 litre) remplacé par 1054321011 (flacon de PEHD de 1 litre)
1054322500 (flacon de verre de 2,5 litres) remplacé par 1054322511 (flacon de PEHD de 2,5 litres)
Vous trouverez de plus amples informations sur nos flacons de PEHD ergonomiques et incassables à cette adresse : www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Afficher tout
Protocoles
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.