255580
Hydroxylamine hydrochloride
ACS reagent, 98.0%
Synonyme(s) :
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
0.001 hPa ( 50 °C)
Essai
98.0%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Impuretés
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
Résidus de calcination
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
155-157 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Clé InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
spleen
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable