1.04616
Hydroxylammonium chloride
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydroxylammonium chloride, Hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
0.054 Pa ( 50 °C)
Essai
≥99% (manganometric)
Forme
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
154 °C
Densité
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Clé InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Clarity of the solution in Ethanol: passes test
pH-value (5 %; water): 2.5 - 3.5
Titrable free acid: ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): passes test
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate): ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
spleen
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable