20256
tert-Butyl méthyl éther
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.05 psi
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Impuretés
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water
Résidus d'évap.
≤0.005%
Indice de réfraction
n20/D 1.362-1.376
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
Pf
-110 °C
Densité
0.736-0.744 g/mL at 20 °C
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the synthesis of acyl azides.
- In the production of biodiesel.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup