320196
tert-Butyl méthyl éther
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
MTBE, Éther méthylique tert-butylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
4.05 psi ( 20 °C)
Essai
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
705 °F
Limite d'explosivité
15.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
Pf
-110 °C
Densité
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-28 °C - closed cup