161527
Sodium hydrosulfide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
chips
flakes
Concentration
≥60% (by Na2S2O3, titration)
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na]S.[H]O[H]
InChI
1S/Na.H2O.H2S/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
ZNKXTIAQRUWLRL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- benzothiazole
- 4-methoxybenzothioamide
- 2-(4-methoxyphenyl)imidazoline
- 7-chloro-4′-methoxythioflavone
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup