Y0001214
Carmellose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
CM-Cellulose, Carboxymethyl cellulose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carmellose
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
VJHCJDRQFCCTHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable