1098388
USP
Cellulose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cellulose, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
microcrystalline cellulose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Description générale
Microcrystalline Cellulose (MCC) is a purified, partially depolymerized cellulose prepared by treating alpha-cellulose, obtained as a pulp from fibrous plant material, with mineral acids
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable