Y0001210
Tobramycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Nébramycine (facteur 6), O-[3-Amino-3-déoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-tridéoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-déoxy-D-streptamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tobramycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Clé InChI
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : Se lie à la sous-unité ribosomale 70S ; inhibe la translocation ; provoque des erreurs d′encodage.
Spectre d′activité : bactéries à Gram négatif. Non efficace contre les Enterococci.
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3