Y0000636
Modafinil for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Modafinil, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
modafinil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Clé InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A3(6531)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable