Y0000478
Granisetron impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
granisetron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1nc(c4c1cccc4)C(=O)NC2CC3N(C(C2)CCC3)C
InChI
1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)
Clé InChI
GHVQAOGYNZNTIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement