Y0000086
Aceclofenac impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester, {{{{{{{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}acetyl}oxy}acetyl}oxy}acetyl}oxy}acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
API family: aceclofenac
Famille d'API
aceclofenac
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H17Cl2NO8/c21-13-5-3-6-14(22)20(13)23-15-7-2-1-4-12(15)8-17(26)30-10-19(28)31-11-18(27)29-9-16(24)25/h1-7,23H,8-11H2,(H,24,25)
Clé InChI
ZCCRLKICIDWHKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable