SMB01337
DIMBOA
Synonyme(s) :
(±)-DIMBOA, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-1,4-benzoxazin-3-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 2,4-Dihydroxy-7-methoxy-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 2,4-dihydroxy-7-methoxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥92% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
150—155 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1(c2c(cccc2)OC(C1=O)O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-7-8(11)13-6-4-2-1-3-5(6)9(7)12/h1-4,8,11-12H
Clé InChI
COVOPZQGJGUPEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3