SML1406
Brassinazole
≥98% (HPLC), powder, brassinosteroid biosynthesis inhibitor
Synonyme(s) :
β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (αR,βS)-rel-β-[(4-chlorophenyl)methyl]-α-methyl-α-phenyl-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
About This Item
Produits recommandés
product name
Brassinazole, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(C[C@@H](N2N=CN=C2)[C@@](C)(O)C3=CC=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-18(23,15-5-3-2-4-6-15)17(22-13-20-12-21-22)11-14-7-9-16(19)10-8-14/h2-10,12-13,17,23H,11H2,1H3/t17-,18+/m1/s1
Clé InChI
YULDTPKHZNKFEY-MSOLQXFVSA-N
1 of 4
Cet article | PHR2046 | SML1244 | SML0495 |
---|---|---|---|
powder | powder | powder | powder |
100 | 300 | 100 | 100 |
2-8°C | 2-8°C | −20°C | 2-8°C |
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | - | DMSO: 20 mg/mL, clear | H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed) |
white to beige | - | white to beige | white to beige |
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.