PHR3734
Linolénate de méthyle
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
cis,cis,cis-9,12,15-octadécatrienoate de méthyle, Ester méthylique d’acide linolénique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1430349
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5x100MG
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
pb
182 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clé InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C