PHR3538
Methyl palmitate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide palmitique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1431603
Famille d'API
methyl palmitate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.4512 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
32-35 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable