PHR3291
Oxalic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Ascorbic Acid Impurity E (Ph. Eur.), Sodium Ascorbate Impurity E (Ph. Eur.)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column