241172
Oxalic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Aktisal, Aquisal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
powder or crystals
Pf
189.5 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
Densité
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles from o-phenylenediamine and aldehydes
- 2-aryl-4,5-diphenyl-1H-imidazoles from benzyl/benzoin, ammonium acetate and aromatic aldehydes
- bis-compounds of indole and 2-naphthol in an aqueous medium
- in the synthesis of hemicellulose hydrolysates of yellow poplars
- in the synthesis of three-dimensionally ordered macroporous metal oxides or carbonates via templating with polystyrene spheres
- as supporting electrolyte in the electrochemical synthesis of polyaniline-polypyrrole composite coatings
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1