PHR3200
Meclocycline Sulfosalicylate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Meclocycline sulfosalicylate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1377508
Famille d'API
meclocycline
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O.CN(C)[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C4C(=C)c5c(Cl)ccc(O)c5C(=O)C4=C(O)[C@]3(O)C(=O)C(C(N)=O)=C2O
InChI
1S/C22H21ClN2O8.C7H6O6S/c1-6-9-7(23)4-5-8(26)11(9)16(27)12-10(6)17(28)14-15(25(2)3)18(29)13(21(24)32)20(31)22(14,33)19(12)30;8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10/h4-5,10,14-15,17,26,28-30,33H,1H2,2-3H3,(H2,24,32);1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13)/t10?,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
Clé InChI
FYSVKUUNXYGFLA-FRGFDCQGSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable