PHR1064
Residual Solvents Mixture - Class IIA
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Class 2A Solvent Standard Mix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP 467
traceable to USP 1601281
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup