PHR2863
Fenbendazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Fenbendazole Impurity B (PhEur)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. F0040020
traceable to USP 1269425
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
fenbendazole
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2[nH]c(nc2cc1)NC(=O)OC
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1A - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable