F0040020
Fenbendazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenbendazole
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2[nH]c(nc2cc1)NC(=O)OC
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
Clé InChI
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement