PHR2133
Ibuprofen Intermediate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(2SR)-2-(4-Isobutylphenyl)-N-((SR)-1-phenylethyl)propanamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
ibuprofen
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
Clé InChI
BLNIYEIMTLMHGY-IAGOWNOFSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)