PHR1780
Betamethasone 17-valerate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1,4-pregnadiène-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-méthyl-3,20-dione 17-valérate, 9α-fluoro-16β-méthyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione 17-valérate, 9α-fluoro-16β-méthylprednisolone 17-valérate, Betnovate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. B1054000
traceable to USP 1069007
Famille d'API
betamethasone
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2