P9875
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt
≥92.5% purity, powder
Synonyme(s) :
Phenolphthalein diphosphate tetrasodium salt
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt, ~95%
Essai
~95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Impuretés
Phenolphthalein, none detected
5-10% solvent (actual content on label)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable