Key Documents
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
Synonyme(s) :
Feldspar
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 40 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Iron (Fe), Lead (Pb), Rubidium (Rb), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Silicon (Si),Manganese (Mn), Phosphorus (P), Beryllium (Be), Cerium (Ce), Gallium (Ga), Lanthanum (La), Lithium (Li), Yttrium (Y), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable