Documents
NIST675
Line position, Mica
NIST® SRM® 675, for X-ray powder diffraction
Synonyme(s) :
Fluorphlogopite
About This Item
Formule linéaire :
Mg3K[AlF2O(SiO3)3]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.24
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 7.5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
diffraction/scattering: suitable
Description générale
For more information,please refer to the COA and SDS.
SRM 675_cert
SRM 675_SDS
Application
The Standard Reference Material (SRM) Line position, Mica is intendedfor use as a calibration standard, either externally or internally, for low 2 (large d-spacing) in powder diffractometry.
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1