NIST694
Phosphate rock
NIST® SRM® 694, Western
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 90 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 694_cert
SRM 694_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Cadmium oxide (CdO), Flurine (F), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), ,Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Uranium (U), Vanadium pentoxide (V2O5)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromiun oxide (Cr2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable