BCR113
Potassium chloride fertilizer (elemental composition)
BCR®, certified reference material, elemental composition fertilizer
About This Item
Produits recommandés
product name
Potassium chloride fertilizer (elemental composition), BCR®, certified reference material
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
environmental
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
BCR113
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1