NIST1819A
Sulfur in lub base oil
NIST® SRM® 1819a
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of set (5)
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
Autres remarques
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable