NIST2717A
Sulfur in residual fuel oil
NIST® SRM® 2717a, (3%)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable