NIST1543
GC/MS system performance
NIST® SRM® 1543
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 4 x 1 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
GC/MS: suitable
Application(s)
general analytical
Format
multi-component solution
Description générale
SRM 1543_cert
SRM 1543_SDS
Autres remarques
Methyl Stearate (Low) (C19H38O2), Methyl Stearate (High) (C19H38O2), Benzophenone (Low) (C13H10O), Benzophenone (High) (C13H10O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup