CRMFAGO
Certified Reference Material Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard
Diesel
Synonyme(s) :
Diesel
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Format
matrix material
Température de stockage
room temp
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
134.6 °F
Point d'éclair (°C)
57 °C