IRMM522A
Copper
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
IRMM522A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable