GF16954779
Copper
rod, 100mm, diameter 5.0mm, as drawn, 99.999%
Synonyme(s) :
Copper, CU007945
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 169-547-79
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 5.0 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable