Principaux documents
G1914
Sigma-Aldrich
Gentamicine sulfate
meets USP testing specifications, powder
Synonyme(s) :
Gentamicine sulfate salt, Garamycine, Gentiomycine C
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51281651
eCl@ss :
42020823
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Micromonospora purpurea
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
Clé InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Description générale
Structure chimique : aminoglycoside
Application
Le sulfate de gentamicine, un antibiotique à large spectre, est utilisé comme agent de sélection (gène de résistance à la gentamicine) dans les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire. Il est recommandé d'utiliser ce produit à une concentration de 50 mg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : La gentamicine provoque des erreurs de lecture au niveau des codons en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S, ce qui bloque la translocation du peptidyl-ARNt entre le site accepteur et le site donneur. L'effet bactéricide de la gentamicine sur Pseudomonas aeruginosa est dû à la fixation de la gentamicine sur la membrane extérieure, où elle déplace les cations naturels, déstabilise la membrane et forme des trous à la surface de la cellule.
Spectre antimicrobien : Inclut les bactéries à Gram négatif et à Gram positif, notamment les souches résistantes à la tétracycline, au chloramphénicol, à la kanamycine et à la colistine, en particulier les souches de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus et Streptococcus.
Composants
La gentamicine est un complexe aminoglycosidique produit par la fermentation de Micromonospora purpurea ou de M. echinospora. Elle est utilisée sous forme de sel de sulfate et comporte trois constituants, chacun consistant en cinq azotes basiques et nécessitant cinq équivalents d'acide sulfurique par mole de base gentamycine.
Attention
Il est recommandé de conserver les solutions stériles entre 2 et 8 °C. Il a également été montré que les solutions sont stables à température ambiante et dans les tampons aqueux bouillants à pH 2-142.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Chang-Chin Wu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(1), 80-87 (2016-11-20)
Patients with inadequate volume of alveolar processes or bone defects commonly require graft substitutes in oral, maxillofacial or orthopedic surgery. Ridge augmentation and reconstruction of facial bony defects with bone graft materials achieve better outcomes in functional and aesthetic rehabilitation.
Erika E A Brown et al.
PloS one, 11(11), e0166989-e0166989 (2016-11-22)
The morphology and distribution of lateral line neuromasts vary between ecomorphological types of anuran tadpoles, but little is known about how this structural variability contributes to differences in lateral-line mediated behaviors. Previous research identified distinct differences in one such behavior
Changjun Han et al.
Biomacromolecules, 18(11), 3776-3787 (2017-10-05)
In addition to customizing shapes of metal bone substitutes for patients, the 3D printing technique can reduce the modulus of the substitutes through the design and manufacture of interconnected porous structures, achieving the modulus match between substitute and surrounding bone
Artur Adamczak et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-08)
Among natural substances widespread in fruits, vegetables, spices, and medicinal plants, flavonoids and organic acids belong to the promising groups of bioactive compounds with strong antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of the present work was to evaluate the antibacterial
David Ochoa et al.
Molecular systems biology, 12(12), 888-888 (2016-12-03)
The coordinated regulation of protein kinases is a rapid mechanism that integrates diverse cues and swiftly determines appropriate cellular responses. However, our understanding of cellular decision-making has been limited by the small number of simultaneously monitored phospho-regulatory events. Here, we