Principaux documents
ERMBF416B
Maize GMO Standard MON 863
0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Synonyme(s) :
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMBF416B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable